Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16134417 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 30
Artikelnummer. 16134417
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i praktiske pakker med hvide polypropylenhætter påsat for at bevare renheden. Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter er ideelle til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver.
  • Ideel til når indholdsintegritet og UV-beskyttelse er vigtig
  • Har en smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
  • Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
  • Sikre integritet til langtidsopbevaring og yde fremragende beskyttelse af UV-følsomt indhold
  • Absorber alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum
  • Hvid polypropylenhætte giver god slagstyrke, termisk modstand og smidighed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 10 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 20-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 62 mm
Produkttype Boston rund flaske
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm