Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 30
Beskrivelse
- Ideel til når indholdsintegritet og UV-beskyttelse er vigtig
- Har en smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
- Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
- Sikre integritet til langtidsopbevaring og yde fremragende beskyttelse af UV-følsomt indhold
- Absorber alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum
- Hvid polypropylenhætte giver god slagstyrke, termisk modstand og smidighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 480 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 16 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 171 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 12 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 28-400 |
| Vis mere |