Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16184407 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1000 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 24
Pakke med 288
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pakningsstørrelse
16184407 240 mL PTFE/polyethylenskum -
16154657 30 mL PTFE/polyethylenskum -
16144407 60 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 24
16194407 60 mL Papirmasse/vinyl Pakke med 288
16174407 120 mL PTFE/polyethylenskum -
16144397 120 mL Papirmasse/vinyl -
16154397 240 mL Papirmasse/vinyl Pakke med 108
16164397 480 mL Papirmasse/vinyl -
16154407 480 mL PTFE/polyethylenskum -
16144417 950 mL Papirmasse/vinyl -
16164407 1000 mL PTFE/polyethylenskum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16184407
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber Boston rund Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med hvide polypropylenhætter påsat for at bevare renheden.
Amber Boston rund Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med hvide polypropylenhætter påsat for at bevare renheden
  • Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og UV-beskyttelse er vigtig
  • Har en smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
  • Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
  • Gul farve absorberer alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum, sikrer integritet til langtidsopbevaring og giver fremragende beskyttelse til UV-følsomt indhold
  • Hvid polypropylenhætte giver god slagstyrke, termisk modstand og smidighed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 21 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Højde (metrisk) med lukning 139 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 12
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 24-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Smal
Højde (metrisk) 136 mm
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Boston rund flaske