Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Amber Boston rund Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med hvide polypropylenhætter påsat for at bevare renheden
- Flasker til almindelig brug er ideelle til når indholdsintegritet og UV-beskyttelse er vigtige
- Har en smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
- Type III soda-kalkglas giver minimal kemisk interferens med indholdet
- Ravfarve absorberer alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum, sikrer integritet til langtidsopbevaring og giver fremragende beskyttelse mod UV-følsomt indhold
- Hvid polypropylen-hætte giver god slagstyrke, termisk modstand og smidighed
- Pakket i bekvemmelighedspakker med låg påmonteret for at opretholde renlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 209 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 12 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 33-400 |
| Vis mere |