Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker med sorte phenolhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
950 mL
Beskrivelse
- Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
- Ravfarvede glasflasker absorberer alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum
- Sorte phenolhætter danner en usædvanlig tæt forsegling og tilbyder en god kemisk barriere
- Foringer former sig rundt om de forseglede områder af finishen, når hætten skrues på, hvilket praktisk talt eliminerer lækage, fordampning, forurening, binding og tilbagetrækning
- Ideel til alt fra væsker, til sæber, til makro-hvirvelløse dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 209 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 30 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 33-400 |
| Vis mere |