Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker med sorte phenolhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164657 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Lukke liner:
Gummi
Polyethylen kegle
Mængde:
12
24
48
60
108
160
288
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde unitSize
16164657 30 mL Polyethylen kegle 48 -
16184497 60 mL Polyethylen kegle 288 -
16124407 60 mL Polyethylen kegle 24 Pakke med 24
16134407 120 mL Polyethylen kegle 24 Pakke med 24
16164497 120 mL Polyethylen kegle 160 -
16174657 120 mL Gummi 24 -
16184657 240 mL Gummi 12 -
16104507 240 mL Polyethylen kegle 108 Pakke med 108
16104417 480 mL Polyethylen kegle 12 Pakke med 12
16104497 480 mL Polyethylen kegle 60 Pakke med 60
16194657 950 mL Gummi 12 Pakke med 12
16114417 950 mL Polyethylen kegle 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16164657
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber Boston rund Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med sorte fenolhætter påsat for at opretholde renlighed
  • Smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
  • Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
  • Ravfarven absorberer alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum
  • Sorte phenolhætter danner en usædvanlig tæt forsegling og tilbyder en god kemisk barriere
  • Foringer former sig omkring forseglingsområderne af finishen, når hætten skrues på, hvilket praktisk talt eliminerer lækage, fordampning, forurening, binding og tilbagetrækning
  • Ideel til alt fra væsker, til sæber, til makro-hvirvelløse dyr.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 10 mm
Højde (metrisk) med lukning 82 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 48
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 20-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 79 mm
Produkttype Boston rund flaske
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm