Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston rund glasflaske uden låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 30 |
| Halsfinish | 33-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Smal |
| Vis mere |