Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe med prop
Artikelnummer. 11389433 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolerance:
±0,01 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Tolerance Pakningsstørrelse
11389433 20 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 5
11359443 1000 mL 24/29 ±0,4 ml Pakke med 2
11379433 10 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 5
11329443 200 mL 14/23 ±0,15 ml Pakke med 2
11339443 250 mL 14/23 ±0,15 ml Pakke med 2
11399433 25 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 5
11349443 500 mL 19/24 ±0,25 ml Pakke med 2
11309443 50 mL 12/21 ±0,06 ml Pakke med 5
11319443 100 mL 12/21 ±0,01 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11389433
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber borosilikatglas målekolbe inkluderer udskiftelig polyethylenprop.
Med et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop. Detaljerne på hver flaske inkluderer bekræftelse af overholdelse af internationale standarder samt en individuel genbestillingskode. De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 111 mm
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/19