Få mere at vide
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af Boro 3.3 glas
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Inkluderer USP batchcertifikat
- Klasse A, DE-M mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | PP (polypropylen) |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttype | Målekolbe |
| Klasse | EN |
| Lukketype | Prop |