Få mere at vide
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop
Artikelnummer. 15673967 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15673967
Brand: BRAND™ 37481
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet glas for at beskytte lysfølsomt indhold.
  • Fremstillet af Boro 3.3 glas
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Inkluderer USP batchcertifikat
  • Klasse A, DE-M mærkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale PP (polypropylen)
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Produkttype Målekolbe
Klasse EN
Lukketype Prop