Få mere at vide
Ambenonium Dichloride, TRC
Artikelnummer. 18091110
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18091110 250 mg -
18083310 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA575875250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-79-7
Molekylær formel C28 H42 Cl2 N4 O2 . 2 Cl
Synonym Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, chloride (1:2)∣Ammonium, [oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethyl-, dichloride (8CI)∣Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, dichloride (9CI)∣[Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium chloride] (6CI,7CI)∣Ambenonium chloride∣Ambenonium dichloride∣Ambestigmin chloride∣Misuran∣Mysuran∣Mysuran chloride∣Mytelase∣Mytelase chloride∣N,N'-Bis-(2-diethylaminoethyl)oxamide bis-2-chlorobenzylchloride∣N,N'-Bis-2-[(2-chlorobenzyl)diethylammonium chloride]-ethyloxamide∣Oxamizil∣Oxazil∣Oxazyl∣Win 8077
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambenonium Chloride
Mængde 250 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Formel vægt 606.2062
Molekylvægt (g/mol) 608.47
InChI nøgle DXUUXWKFVDVHIK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cl-].[Cl-].CC[N+](CC)(CCNC(=O)C(=O)NCC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1Cl)CC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC navn [(2-chlorophenyl)methyl](2-{[(2-{[(2-chlorophenyl)methyl]diethylazaniumyl}ethyl)carbamoyl]formamido}ethyl)diethylazanium dichloride