missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ambenonium Dichloride, TRC

Artikelnummer. 18083310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18083310 2.5 g 2.5g
18091110 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5758752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115-79-7
Molekylær formel C28 H42 Cl2 N4 O2 . 2 Cl
Synonym Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, chloride (1:2)∣Ammonium, [oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethyl-, dichloride (8CI)∣Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, dichloride (9CI)∣[Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium chloride] (6CI,7CI)∣Ambenonium chloride∣Ambenonium dichloride∣Ambestigmin chloride∣Misuran∣Mysuran∣Mysuran chloride∣Mytelase∣Mytelase chloride∣N,N'-Bis-(2-diethylaminoethyl)oxamide bis-2-chlorobenzylchloride∣N,N'-Bis-2-[(2-chlorobenzyl)diethylammonium chloride]-ethyloxamide∣Oxamizil∣Oxazil∣Oxazyl∣Win 8077

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ambenonium Chloride
Mængde 2.5 g
Forsendelsestilstand Room Temperature
Formel vægt 606.2062
Molekylvægt (g/mol) 608.47
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.