Få mere at vide
Ambenonium Chloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30458690
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30458690 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458690 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1782.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambenonium Chloride
CAS 115-79-7
Analyt- eller komponentnavne Ambenonium Chloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H42 Cl2 N4 O2 . 2 Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, chloride (1:2), Ammonium, [oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethyl-, dichloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, dichloride (9CI), [Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium chloride] (6CI,7CI), Ambenonium chloride, Ambenonium dichloride, Ambestigmin chloride, Misuran, Mysuran, Mysuran chloride, Mytelase, Mytelase chloride, N,N'-Bis-(2-diethylaminoethyl)oxamide bis-2-chlorobenzylchloride, N,N'-Bis-2-[(2-chlorobenzyl)diethylammonium chloride]-ethyloxamide, Oxamizil, Oxazil, Oxazyl, Win 8077
InChI formel InChI=1S/C28H40Cl2N4O2.2ClH/c1-5-33(6-2,21-23-13-9-11-15-25(23)29)19-17-31-27(35)28(36)32-18-20-34(7-3,8-4)22-24-14-10-12-16-26(24)30;;/h9-16H,5-8,17-22H2,1-4H3;2*1H
Løsningstype Neat
SMIL [Cl-].[Cl-].CC[N+](CC)(CCNC(=O)C(=O)NCC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1Cl)Cc2ccccc2Cl
IUPAC navn (2-chlorophenyl)methyl-[2-[[2-[2-[(2-chlorophenyl)methyl-diethylazaniumyl]ethylamino]-2-oxoacetyl]amino]ethyl]-diethylazanium;dichloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 608.47
Mængde 5 mg
Formel vægt 606.2062 g/mol