Få mere at vide
Emma Safety Footwear Amazone XXD sikkerhedssko
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Nubuck olie
- Varmebestandig ydersål
- 3M™ Reflekterende striber
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Design | Amazone XXD |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Olieret Nubuck |
| Størrelse | 43 |
| Tå materiale | Stål |