Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amaranth, 85 %
Artikelnummer. 10187403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10187403
Brand: Thermo Scientific Chemicals 153035000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 915-67-3
Molekylær formel C20H11N2Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 604.46
MDL nummer MFCD00004076
InChI nøgle VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Synonym Acid Red 27, C.I. 16185
PubChem CID 6364527
IUPAC navn trinatrium;3-oxo-4-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Amaranth
Smeltepunkt 218,0 °C til 220,0 °C
Navn note Pure
Analyseprocentområde 85%
Merck Index 15, 369
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 604.46
Procent renhed 85%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 80% min.
Farveindeks nr. C.I. 16185
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Amaranth
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.