Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amaranth, 85 %
Artikelnummer. 10031690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031690 25 g Glasflaske 25g
10606154 100 g Glasflaske 100g
10187403 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10031690 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 153030250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 915-67-3
Molekylær formel C20H11N2Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 604.46
MDL nummer MFCD00004076
InChI nøgle VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Synonym Acid Red 27, C.I. 16185
PubChem CID 6364527
IUPAC navn trinatrium;3-oxo-4-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amaranth
Smeltepunkt 218,0 °C til 220,0 °C
Navn note Pure
Analyseprocentområde 85%
Merck Index 15, 369
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 604.46
Procent renhed 85%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 80% min.
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amaranth
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.