Få mere at vide
Amaranth (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Formel vægt | 603.9269 |
| InChI nøgle | VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | trisodium (4E)-3-oxo-4-[2-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate |
| Mængde | 50 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 604.46 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Løsningstype | Neat |