Få mere at vide
MedChemExpress Amaranth
Artikelnummer. 16472419
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472419 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472419 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0307A
MedChemExpress Amaranth is a dark red to purple azo dye used as a food dye and to color cosmetics.
Tekniske data
CAS 915-67-3
Molekylvægt (g/mol) 604.47 g/mol
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opbevaringskrav 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Opløselighed DMSO : 25 mg/mL (41.36 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 6.67 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic)
Synonym Acid Red 27 ∣ Azorubin S ∣ FD & C Red Dye No. 2
Mål HBV
Produkttype Dye Reagents