Få mere at vide
Amantadine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amantadine |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2 |
| Formel vægt | 151.1361 |