Få mere at vide
Amantadin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137158
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137158 5 g
17912465 100 mg
17914345 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5758205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 665-66-7
Molekylær formel C10 H17 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 187.71
Synonym 1-Adamantanamine, hydrochloride (8CI), Adamantanamine hydrochloride (6CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, hydrochloride (9CI), 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, ADS 5102, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral
IUPAC navn adamantan-1-amine; hydrochlorid
SMIL Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amantadine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
Formel vægt 187.1128
Procent renhed >95%