Få mere at vide
Amantadin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458871
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458871 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458871 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amantadine Hydrochloride
CAS 665-66-7
Analyt- eller komponentnavne Amantadine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H17 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amantadine Hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC navn adamantan-1-amine; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 187.71
Mængde 10 mg
Formel vægt 187,1128 g/mol