missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ α-Amanitin
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18742514
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742514 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742514 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4025/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Inhibitor of RNA polymerase II

Inhibitor of RNA polymerase II. Inhibits transcription in eukaryotic cells. Binds and blocks the largest subunits of RNA polymerase II, preventing new ribonucleotides from incorporating into the nascent RNA chain. Potent amatoxin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 23109-05-9
Mængde 1 mg
Produkttype α-Amanitin
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 918.977
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.