Få mere at vide
AM580, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480347
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480347 50 mg
16456707 5 mg
16433998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480347 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10475
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AM580
CAS 102121-60-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25NO3
Mængde 50 mg
Synonym CD336 NSC608001 Ro 40-6055
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
Molekylvægt (g/mol) 351.44
Formel vægt 351.44
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death