missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AM095, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496968
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
200mg
500mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496968 10 mg 10mg
16463027 50 mg -
16457046 100 mg -
16449517 5 mg -
16431216 200 mg 200mg
16401806 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16039

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AM095 is a selective LPA1 receptor antagonist. The IC50 for AM095 antagonism of LPA-induced calcium flux of human or mouse LPA1-transfected CHO cells is 0.025 and 0.023 μM, respectively.

AM095 is a selective LPA1 receptor antagonist. The IC50 for AM095 antagonism of LPA-induced calcium flux of human or mouse LPA1-transfected CHO cells is 0.025 and 0.023 μM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AM095
Fysisk form Solid
CAS 1345614-59-6
Farve Earth Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H23N2NaO5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (174.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[Na])CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 478.47
Formel vægt 478.47
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.