Få mere at vide
AM-694 (1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole) 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30461083
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461083 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461083 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.1711
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AM694
CAS 335161-03-0
Analyt- eller komponentnavne AM694
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H19 F I N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym AM-694, 1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole
InChI formel InChI=1S/C20H19FINO/c21-12-6-1-7-13-23-14-17(15-8-3-5-11-19(15)23)20(24)16-9-2-4-10-18(16)22/h2-5,8-11,14H,1,6-7,12-13H2
Løsningstype Single Solution
SMIL FCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13
IUPAC navn [1-(5-fluoropentyl)indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 435.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 435.0495 g/mol