Få mere at vide
AM-694 (1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole) 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AM694 |
| CAS | 335161-03-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | AM694 |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H19 F I N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | AM-694, 1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19FINO/c21-12-6-1-7-13-23-14-17(15-8-3-5-11-19(15)23)20(24)16-9-2-4-10-18(16)22/h2-5,8-11,14H,1,6-7,12-13H2 |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | FCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13 |
| Vis mere |