missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AM-694 (1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole) 0.1 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal

Artikelnummer. 30464056
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464056 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464056 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.1712

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AM694
CAS 335161-03-0
Analyt- eller komponentnavne AM694
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H19 F I N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym AM-694, 1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole
InChI formel InChI=1S/C20H19FINO/c21-12-6-1-7-13-23-14-17(15-8-3-5-11-19(15)23)20(24)16-9-2-4-10-18(16)22/h2-5,8-11,14H,1,6-7,12-13H2
Løsningstype Single Solution
SMIL FCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13
IUPAC navn [1-(5-fluoropentyl)indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 435.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 435.0495 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.