missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AM 4113

Beskrivelse
AM 4113 is a high affinity and selective CB1 antagonist (Kd = 0.89 nM). Exhibits 100-fold selectivity for CB1 over CB2. Attenuates CB1 agonist AM 411-induced locomotor suppression and reduces food intake in vivo, but does not induce signs of nausea.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 614726-85-1 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C17H12Cl3N3O |
| Formel vægt | Observed MW: 380.66 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?