Beskrivelse
Konsekvent omrørings- og opvarmningsydelse
- Multi-position kogeplade omrører til grundlæggende applikationer og en række rutineopgaver i industrielle og ressourcebaserede laboratorier
- Kraftig børsteløs motor til daglige laboratorieanvendelser med rørevolumener op til 4 bægre på 15 L hver (H 2 O)
- Ved at dreje de venstre drejeknapper for hver uafhængig position er det muligt at justere pladens temperatur op til 310 °C, mens de højre tillader indstilling af omrøringshastigheden fra 100 op til 1500 o/min.
- Udstyret med VELP-konstrueret SpeedServo™ momentkompensationsteknologi, der sikrer konstant hastighed, selv når mediets viskositet ændres
Nem at bruge, sikker og designet til at holde
- Toppladen i aluminiumslegering med en diameter på 135 mm sikrer temperaturhomogenitet og optimal varmeoverførsel over hele overfladen
- Fire oplyste indikatorer informerer altid operatøren, når opvarmningen er tændt
- Ikonerne forbliver tændt, når pladens temperatur er over °50 C, selvom instrumentet er slukket
- Interne elektroniske dele er beskyttet af de isolerende skiver, som sammen med det robuste trykstøbte aluminiumshus gør det muligt for AM 4 at modstå selv de mest krævende laboratoriemiljøer og applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Spænding | 230 V |
| Kropsmateriale | Epoxy-malet aluminium struktur |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Op til 310 °C |
| Type | Magnetisk omrørings-varmeplade |
| Form | Rund |
| Maks. Prøvebelastning | 15 L |
| Stiktype | EU/UK/AUS/CN |
| Antal stillinger | 4 |
| Vis mere |