Få mere at vide
Velp Scientifica™ AM 4 Digital flerpositions varmepladeomrører
Artikelnummer. 30042338 Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
Kun røreplade
Omrøringsplade med ekstern sonde
Artikelnummer. 30042338
Brand: Velp Scientifica™ F20500600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AM 4 Digital Multi-position Varmeplade Omrører har fire uafhængige plader i CerAlTop™ , der sikrer præcis termoregulering af medium, høj sikkerhed og maksimal pålidelighed.
Fremragende termoregulering for høj reproducerbarhed
  • Varmepladeomrører med flere positioner til temperaturfølsomme laboratorieapplikationer, hvor der kræves præcis og nøjagtig termoregulering af prøven for at sikre maksimal reproducerbarhed
  • AM 4 Digital kan tilsluttes eksterne prober Pt100 og Pt1000 eller VTF for præcis temperaturstyring af mediet
  • Ved arbejde med Pt100 og Pt1000 sonder er det muligt at opnå præcis opvarmning af mediet op til 310 C °med en nøjagtighed på± 1,0 °C
  • VTF kan termoregulere temperaturen op til 300 °C med en enestående nøjagtighed på± 0,5 °C
  • Eksklusiv CerAlTop™ plader, lavet af aluminiumslegering dækket med keramik, sikrer enestående temperaturhomogenitet og overlegen modstand mod kemikalier og ridser
Maksimal beskyttelse og komfort
  • Sikrer et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse for laboratorieoperatører
  • Isolerende skiver beskytter de interne elektroniske komponenter, og det robuste trykstøbte aluminiumshus gør det muligt for AM 4 Digital at udholde de mest krævende laboratoriemiljøer og applikationer
  • Forskellige sikkerhedsfunktioner, såsom sikkerhedskredsløb, overtemperaturbeskyttelse og sondedetekteringsalarmer, beskytter brugerne i deres daglige drift
  • Det er også muligt at begrænse den maksimale driftstemperatur for at opfylde de højeste sikkerhedsbehov
  • En sikkerhedsmeddelelse 'Hot' vises, når pladens temperatur er over 50 C °og varmefunktionen ikke er aktiv
Smart brugerflade kombineret med kraftig omrøring
  • Fire lysstærke og letlæselige digitale displays overvåger konstant temperaturen og omrøringshastigheden
  • Indstil hver position uafhængigt med den højeste præcision
  • Hastighedsindstillingen går fra 50 til 1500 rpm, og med den kraftige børsteløse motor er det muligt at omrøre volumener op til 20 L (H 2 O)
  • Udstyret med VELP-konstrueret SpeedServo™ momentkompensationsteknologi, der sikrer konstant hastighed, selv når mediets viskositet ændres
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminiumslegering
Spænding 230 V
Inkluderer Kun røreplade
Kropsmateriale Epoxy-malet aluminium struktur
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Op til 310 °C
Type Magnetisk omrørende kogeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 20 L
Stiktype EU/UK/AUS/CN
Antal stillinger 4
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 715 x 90 x 270 mm
Vise Digital