Beskrivelse
Fremragende termoregulering for høj reproducerbarhed
- Varmepladeomrører med flere positioner til temperaturfølsomme laboratorieapplikationer, hvor der kræves præcis og nøjagtig termoregulering af prøven for at sikre maksimal reproducerbarhed
- AM 4 Digital kan tilsluttes eksterne prober Pt100 og Pt1000 eller VTF for præcis temperaturstyring af mediet
- Ved arbejde med Pt100 og Pt1000 sonder er det muligt at opnå præcis opvarmning af mediet op til 310 C °med en nøjagtighed på± 1,0 °C
- VTF kan termoregulere temperaturen op til 300 °C med en enestående nøjagtighed på± 0,5 °C
- Eksklusiv CerAlTop™ plader, lavet af aluminiumslegering dækket med keramik, sikrer enestående temperaturhomogenitet og overlegen modstand mod kemikalier og ridser
Maksimal beskyttelse og komfort
- Sikrer et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse for laboratorieoperatører
- Isolerende skiver beskytter de interne elektroniske komponenter, og det robuste trykstøbte aluminiumshus gør det muligt for AM 4 Digital at udholde de mest krævende laboratoriemiljøer og applikationer
- Forskellige sikkerhedsfunktioner, såsom sikkerhedskredsløb, overtemperaturbeskyttelse og sondedetekteringsalarmer, beskytter brugerne i deres daglige drift
- Det er også muligt at begrænse den maksimale driftstemperatur for at opfylde de højeste sikkerhedsbehov
- En sikkerhedsmeddelelse 'Hot' vises, når pladens temperatur er over 50 C °og varmefunktionen ikke er aktiv
Smart brugerflade kombineret med kraftig omrøring
- Fire lysstærke og letlæselige digitale displays overvåger konstant temperaturen og omrøringshastigheden
- Indstil hver position uafhængigt med den højeste præcision
- Hastighedsindstillingen går fra 50 til 1500 rpm, og med den kraftige børsteløse motor er det muligt at omrøre volumener op til 20 L (H 2 O)
- Udstyret med VELP-konstrueret SpeedServo™ momentkompensationsteknologi, der sikrer konstant hastighed, selv når mediets viskositet ændres
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk belagt aluminiumslegering |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | Omrøring af varmeplade med Ext. Sonde |
| Kropsmateriale | Epoxy-malet aluminium struktur |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Op til 310 °C |
| Type | Magnetisk omrørings-varmeplade |
| Form | Rund |
| Maks. Prøvebelastning | 20 L |
| Stiktype | EU/UK/AUS/CN |
| Vis mere |