Få mere at vide
AM-2394, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479506 50 mg
16435597 5 mg
16434266 100 mg
16412858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100221
MedChemExpress AM-2394 is a structurally distinct glucokinase activator (GKA). AM-2394 activates glucokinase (GK) with an EC50 of 60 nM.
AM-2394 is a structurally distinct glucokinase activator (GKA). AM-2394 activates glucokinase (GK) with an EC50 of 60 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AM-2394
CAS 1442684-77-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25N5O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (70.84 mM)
SMIL O=C(NC)NC1=CC(OC2=CC(C)=CN=C2)=C(C3=CC=C(OCC(C)(O)C)N=C3)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 423.47
Formel vægt 423.47
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism