missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AM-0902, MedChemExpress
Beskrivelse
AM-0902 is a potent, selective transient receptor potential A1 (TRPA1) antagonist with IC50s of 71 and 131 nM for rTRPA1 and hTRPA1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AM-0902 |
| CAS | 1883711-97-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15ClN6O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (404.54 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C1N(CC2=NC(CCC3=CC=C(Cl)C=C3)=NO2)C=NC4=C1N(C)C=N4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.79 |
| Formel vægt | 370.79 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?