missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AM 0902
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18759568
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18759568 10 mg
18709827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18759568 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5914/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective TRPA1 antagonist

AM 0902 is a potent and selective TRPA1 antagonist (IC50 = 0.02 μM for human TRPA1). Exhibits no siginificant activity against human TRPV1 or TRPV4, and rat TRPV1, TRPV3 or TRPM8. Exhibits efficacy in a rat pain model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[[3-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one
CAS 1883711-97-4
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 mg
Molekylær formel C17H15ClN6O2
Formel vægt Observed MW: 370.79
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.