Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ALX 5407 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064822
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18064822 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18064822 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1757/10
Selective non-transportable GlyT1 inhibitor
Selective non-transportable inhibitor of the glycine transporter GlyT1 (IC50 values are 3 nM and > 100 μM for human GlyT1c and GlyT2 respectively). Does not recognize other glycine sites, including the glycine site on the NMDA receptor (IC50 > 100 μM).
Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ALX 5407 hydrochloride
CAS 200006-08-2
Mængde 10 mg
Molekylær formel C24H25ClFNO3
Formel vægt 429.92
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 429.916