Få mere at vide
ALW-II-41-27, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473467 50 mg 50mg
16429927 5 mg -
16427448 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18007
MedChemExpress ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.
ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ALW-II-41-27
CAS 1186206-79-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H32F3N5O2S
Mængde 50 mg
Synonym Eph receptor tyrosine kinase inhibitor
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (77.34 mM)
SMIL CC1=C(NC(C2=CC(C3=CC=CS3)=CN=C2)=O)C=C(C(NC4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 607.69
Formel vægt 607.69
Procent renhed 99.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease