missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alvimopan, TRC

Artikelnummer. 30327309
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327309 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA575800100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alvimopan
CAS 156053-89-3
Molekylær formel C25 H32 N2 O4
Mængde 100 mg
Synonym Glycine, N-[(2S)-2-[[(3R,4R)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, Glycine, N-[2-[[4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, [3R-[1(S*),3α,4α]]-, ADL 8-2698, Alvimopan, Entereg, LY 246736
InChI formel InChI=1S/C25H32N2O4/c1-18-16-27(12-11-25(18,2)21-9-6-10-22(28)14-21)17-20(24(31)26-15-23(29)30)13-19-7-4-3-5-8-19/h3-10,14,18,20,28H,11-13,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)(H,29,30)/t18-,20-,25+/m0/s1
SMIL C[C@H]1CN(C[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)O)CC[C@@]1(C)c3cccc(O)c3
IUPAC navn 2-[[(2S)-2-benzyl-3-[(3R,4R)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethylpiperidin-1-yl]propanoyl]amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 424.53
Formel vægt 424.2362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.