Få mere at vide
Alvespimycin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Alvespimycin hydrochloride (17-DMAG hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alvespimycin hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 467214-21-7 |
| Farve | Purple |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H49ClN4O8 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 17-DMAG hydrochloride KOS-1022 BMS 826476 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (76.55 mM) ∣H2O : 4.76 mg/mL (7.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |