missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alverine-d5 Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alverine-d5 Citrate |
| CAS | 1215327-00-6 |
| Molekylær formel | C20 D5 H22 N . C6 H8 O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(Ethyl-d5)-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-Hydroxy-1,2,3- propanetricarboxylate, N-(Ethyl-d5)-3,3'-diphenyldipropylamine Citrate, Antispasmin-d5, Calmabel-d5, Gamatran-d5, NSC 35459-d5, Profenine-d5, Prophelan-d5, Proverine-d5, Spacolin-d5, Spasmaverine-d5, Spasmonal-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D3,2D2; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-3-phenyl-N-(3-phenylpropyl)propan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.589 |
| Formel vægt | 478.273 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?