Få mere at vide
Alverine Citrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17992536
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17992536 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17992536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0454.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Alverincitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alverine Citrate
CAS 5560-59-8
Analyt- eller komponentnavne Alverine Citrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H27 N . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal
InChI formel InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn N-ethyl-3-fenyl-N-(3-fenylpropyl)propan-1-amin; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 473.56
Mængde 250 mg
Formel vægt 473,2414 g/mol