Få mere at vide
Alverine citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458508
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458508 10 g
16460958 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458508 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alverine citrate
Fysisk form Solid
CAS 5560-59-8
Farve White
Mængde 10 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H35NO7
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym NSC 35459
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 473.56
Formel vægt 473.56
Procent renhed 99.43%