Få mere at vide
Alverincitrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461819
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461819 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461819 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0454.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alverine Citrate
CAS 5560-59-8
Analyt- eller komponentnavne Alverine Citrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H27 N . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal
InChI formel InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Løsningstype Fedt
SMIL CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn N-ethyl-3-fenyl-N-(3-fenylpropyl)propan-1-amin; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 473.56
Mængde 10 mg
Formel vægt 473,2414 g/mol