missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alvelestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alvelestat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 848141-11-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H22F3N5O4S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AZD9668 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (60.49 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?