Få mere at vide
Invitrogen™ Aluora™ Spatial Amplification Streptavidin HRP Kits
Beskrivelse
Invitrogen Aluora rumlig amplifikation streptavidin HRP kits giver en meget følsom metode til multipleks immunhistokemisk (mIHC) analyse til brug med biotinmærkede primære antistoffer. Sættene anvender tyramidsignalforstærkning (TSA )-lignende teknologi til at muliggøre op til 8-plex fluorescerende mærkning med præcision og følsomhed 10 200–X større end standard IHC og 2 10–X den for andre tyramid- og CARD-teknikker.
Revolutionerende signalforstærkningsteknologi
De Aluora rumlige amplifikationssæt repræsenterer et gennembrud inden for signalforstærkning til rumlig proteomik. De beskæftiger proprietære Aluora reagenser, der reagerer med peberrodsperoxidase (HRP) for at aflejre fotostabilt Aluora farvestoffer på målproteiner, hvilket væsentligt forbedrer signal-til-baggrund-forholdet. Denne teknologi muliggør robust multiplekset proteindetektion selv i udfordrende vævsprøver. Aluora kits kræver 10 –5000X mindre primært antistof end standard IHC for at opnå tilsvarende signalintensitet.
Aluora rumlige amplifikationsreagenser er optimeret til brug med Prolong Glass Antifade monteringsmidler og 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI-nukleinsyrefarvninger til multipleksanalyse.
Aluora reagenser og farvestoffer kan købes individuelt eller i prækonfigurerede sæt til at påvise muse-, kanin- eller biotinmærkede antistoffer. Rainbow-sættet er konfigureret med alle Aluora farver med 4X GAM og 4X GAR sekundære detektionskernereagenser til 100 objektglas i 8-plex.
Funktioner af Aluora rumlige amplifikationsreagenser inkluderer:
- Signalforstærkning for øget detektionsfølsomhed
- Omfattende rumlige analyse- og billeddannelsesmuligheder til forskning
- Fluorescerende detektionssystem til multipleksing og kvantitativ analyse
- Fleksible arbejdsgange, der imødekommer forskellige eksperimentelle behov
- Polymerase HRP (PolyHRP) konjugerede sekundære antistoffer, der booster signalet for lav-abundance-mål
- Højt krydsadsorberede sekundære antistoffer, der hjælper med at sikre målspecifik påvisning og baggrundsreduktion
- Forbedret baggrundsreduktion gennem proprietære blokeringsreagenser til sprød, klar billeddannelse
Optimeret til automatisk lysfarvning
En stor fordel ved Aluora rumlige forstærkningssæt er deres kompatibilitet med automatiske slide-farvere lige ud af æsken. Dette muliggør fuldstændig mærkning af et vævsglas med en 8-plex Aluora panel på kun 12 16 –timer.
Fjerner baggrund for renere billeder
Aluora rumlige amplifikationssæt inkluderer blokkere, der hjælper med at reducere endogen peroxidaseaktivitet og autofluorescens. Ved at minimere baggrundsstøj er der behov for mindre primært antistof for at generere et stærkt specifikt signal.
Iterativ mærkning muliggør ubegrænset multipleksing
De kovalent bundne Aluora farvestoffer er modstandsdygtige over for antistofstripning og forbliver klart fluorescerende gennem efterfølgende mærkningscyklusser. Dette muliggør iterativ farvning af adskillige mål ved hjælp af primære antistoffer fra den samme værtsart, hvilket er —en væsentlig begrænsning i traditionel immunhistokemi. Et hvilket som helst antal direkte konjugerede primære antistoffer kan også indføres efter Aluora mærkningen er færdig.
Tilpasset optimering til forskellige applikationer
Selvom der findes generelle protokoller, kræver hver prøve optimering for optimale resultater. Vævsforberedelse og -behandlingsmetoder varierer meget og kan have stor indflydelse på farvning. Omhyggelig optimering af hele arbejdsgangen er afgørende for at opnå multipleksede data af højeste kvalitet fra dyrebare prøver. Aluora rumlig forstærkning giver et alsidigt værktøj til at håndtere forskellige rumlige proteomiske applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Streptavidin HRP Kit |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Rumlig Proteomics, Immunhistokemi (IHC), IHC farvning og detektion, Fluorescerende farvning, Immunfluorescens (IF) |
| Produktlinje | Aluora |
| Konjugeret | Aluora 430 |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Prøvetype | FFPE væv |
| Sættets indhold | Aluora™ Farvestof, SA-HRP, kernereagenser |
| Tilstrækkelig til | Rumlig Proteomics |
| Excitation/Emission | 427/499 nm |
Må kun benyttes til forskning.