Få mere at vide
Invitrogen™ Aluora™ Rumlig amplifikationsreagenskomponenter
Beskrivelse
Aluora™ Spatial Amplification-reagenskomponenter Invitrogen muliggør de kritiske, klar-til-brug GAM/GAR- og Streptavidin HRP-sekundære reagens- og bufferkomponenter til brug med Spatial Amplification-farvestoffer Aluora og kits. De sekundære antistoffer er stærkt krydsabsorberede specifikt for IgG-tunge og lette kæder for målarten og har en HRP-tæthed, der muliggør højt fluorescerende signal.
Revolutionerende signalforstærkerteknologi
De Aluora rumlige forstærkningssæt repræsenterer et fremskridt inden for signalforstærkning for rumlig proteomik og transkriptomik. De anvender proprietære Aluora reagenser, der reagerer med peberrodsperoxidase (HRP) for at afsætte fotostabile Aluora farvestoffer på målproteiner, hvilket markant forbedrer signal-til-baggrund og hjælper med at reducere effekten af vævsautofluorescens i almindeligt afbildede bølgelængder. Denne kemi muliggør robust detektion af multiplexede markører, selv i udfordrende vævsprøver. Aluora Kits kræver 10.5000 –gange mindre primært antistof end standard- og multiplex-IHC med antistoffer alene og opnår større eller lige signalintensitet.
Aluora Rumlige forstærkningsreagenser er optimeret til brug med Prolong Glass Antifade-monteringer og 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI nukleinsyrefarvninger til multiplexanalyse.
Aluora reagenser og farvestoffer kan købes enkeltvis til brug i IHC- og ISH-arbejdsgange eller i forudkonfigurerede sæt til at detektere mus-, kanin- eller biotinmærkede antistoffer. Multiplex-sættene Aluora leveres som kun farvestofsæt konfigureret med 3 til 8 farvestoffer eller som Aluora regnbuekittet konfigureret med 8 Aluora farvestoffer og 4X GAM og 4X GAR sekundære detektionskerner til 100 dias i 8-plex.
Egenskaber ved Aluora rumlige forstærkningsreagenser inkluderer:
- Signalforstærkning for øget detektionsfølsomhed
- Omfattende rumlige analyse- og billeddannelsesmuligheder til forskningsapplikationer
- Fluorescerende detektionssystem til multiplexing og kvantitativ analyse
- Fleksible arbejdsgangsmuligheder, der imødekommer forskellige eksperimentelle behov
- Polymerase HRP (PolyHRP) konjugerede sekundære antistoffer, der forstærker signalet for mål med lav forekomst
- Stærkt krydsadsorberede sekundære antistoffer, der hjælper med at sikre målspecifik detektion og baggrundsreduktion
- Forbedret baggrundsreduktion gennem proprietære blokerende reagenser for skarp, klar billeddannelse
Optimeret til automatiseret farvning af objektobjekter
En stor fordel ved Aluora rumlige forstærkningssæt er deres kompatibilitet med automatiserede glasbejdsmaskiner lige ud af æsken. Dette muliggør fuld mærkning af et vævspræparat med et 8-plex Aluora panel og DAPI med automatisk prøvebehandling uden at gå væk.
Reducering af baggrund for renere billeder
Aluora Rumlige forstærkningssæt inkluderer blokkere, der hjælper med at reducere endogen peroxidaseaktivitet og autofluorescens. Ved at adressere autofluorescens og baggrundsstøj er der brug for mindre primært antistof for at generere et klart specifikt signal.
Iterativ mærkning muliggør ubegrænset multiplexing
De kovalent bundne Aluora farvestoffer er resistente over for antistofstripping og forbliver klart fluorescerende gennem efterfølgende mærkningscyklusser. Dette muliggør iterativ farvning af adskillige mål ved brug af primære antistoffer fra samme værtsart—, en væsentlig begrænsning i traditionel immunhistokemi. Et vilkårligt antal direkte konjugerede primære antistoffer kan også introduceres, efter Aluora mærkningen er afsluttet.
Skræddersyet optimering til forskellige anvendelser
Selvom der gives generelle protokoller, kræver hver prøve optimering for optimale resultater. Vævsforberedelse og -behandlingsmetoder varierer meget og kan have stor indflydelse på farvning. Omhyggelig optimering af hele arbejdsgangen er afgørende for at opnå den højeste kvalitet af multiplexede data fra værdifulde prøver. Aluora Rumlig forstærkning giver et alsidigt værktøj til at håndtere forskellige anvendelser inden for rumlig proteomik.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GAR PolyHRP sekundær reagens |
| Målarter | Kanin |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Rumligt Proteomics, Immunohistokemi (IHC), IHC-farvning og detektion, Fluorescerende farvning, Immunfluorescens (IF) |
| Produktlinje | Aluora |
| Konjugeret | HRP |
| Målspecificitet | Kanin |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C og Beskyt mod lys |
| Tilstrækkelig til | Rumligt Proteomics |
Må kun benyttes til forskning.