Få mere at vide
Invitrogen™ Aluora™ Rumlig amplifikationsreagenskomponenter
Artikelnummer. 30245025
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
8 x 100 reaktioner
Produkttype:
GAM PolyHRP sekundær reagens
GAR PolyHRP sekundær reagens
SA HRP sekundært reagens
Sekundær reagens
Spatial Amplification Core Reagent Kit
Spatial Rainbow Kit med forlænget glas
Målspecificitet:
Biotin
Kanin
Mouse
Mouse, Rabbit
Mus
None
Rabbit
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Målspecificitet
30245025 8 x 100 reaktioner Spatial Rainbow Kit med forlænget glas Mouse, Rabbit
30245135 200 reaktioner Spatial Amplification Core Reagent Kit None
30245204 200 reaktioner GAM PolyHRP sekundær reagens Mouse
30245397 200 reaktioner GAR PolyHRP sekundær reagens Rabbit
30245340 200 reaktioner SA HRP sekundært reagens Biotin
32214331 1.000 reaktioner Sekundær reagens Mus
32214210 1.000 reaktioner Sekundær reagens Kanin
32214367 1.000 reaktioner Sekundær reagens Biotin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30245025 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40002450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Invitrogen Aluora rumlige amplifikationsreagenskomponenter giver de kritiske reagenser til brug med Aluora rumlige amplifikationsfarvestoffer og kits.
Revolutionerende signalforstærkningsteknologi
De Aluora rumlige amplifikationssæt repræsenterer et gennembrud inden for signalforstærkning til rumlig proteomik. De beskæftiger proprietære Aluora reagenser, der reagerer med peberrodsperoxidase (HRP) for at aflejre fotostabilt Aluora farvestoffer på målproteiner, hvilket væsentligt forbedrer signal-til-baggrund-forholdet. Denne teknologi muliggør robust multiplekset proteindetektion selv i udfordrende vævsprøver. Aluora kits kræver 10 –5000X mindre primært antistof end standard IHC for at opnå tilsvarende signalintensitet.
Aluora rumlige amplifikationsreagenser er optimeret til brug med Prolong Glass Antifade monteringsmidler og 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI-nukleinsyrefarvninger til multipleksanalyse.
Aluora reagenser og farvestoffer kan købes individuelt eller i prækonfigurerede sæt til at påvise muse-, kanin- eller biotinmærkede antistoffer. Rainbow-sættet er konfigureret med alle Aluora farver med 4X GAM og 4X GAR sekundære detektionskernereagenser til 100 objektglas i 8-plex.
Funktioner af Aluora rumlige amplifikationsreagenser inkluderer:
  • Signalforstærkning for øget detektionsfølsomhed
  • Omfattende rumlige analyse- og billeddannelsesmuligheder til forskning
  • Fluorescerende detektionssystem til multipleksing og kvantitativ analyse
  • Fleksible arbejdsgange, der imødekommer forskellige eksperimentelle behov
  • Polymerase HRP (PolyHRP) konjugerede sekundære antistoffer, der booster signalet for lav-abundance-mål
  • Højt krydsadsorberede sekundære antistoffer, der hjælper med at sikre målspecifik påvisning og baggrundsreduktion
  • Forbedret baggrundsreduktion gennem proprietære blokeringsreagenser til sprød, klar billeddannelse
Optimeret til automatisk lysfarvning
En stor fordel ved Aluora rumlige forstærkningssæt er deres kompatibilitet med automatiske slide-farvere lige ud af æsken. Dette muliggør fuldstændig mærkning af et vævsglas med en 8-plex Aluora panel på kun 12 16 –timer.
Fjerner baggrund for renere billeder
Aluora rumlige amplifikationssæt inkluderer blokkere, der hjælper med at reducere endogen peroxidaseaktivitet og autofluorescens. Ved at minimere baggrundsstøj er der behov for mindre primært antistof for at generere et stærkt specifikt signal.
Iterativ mærkning muliggør ubegrænset multipleksing
De kovalent bundne Aluora farvestoffer er modstandsdygtige over for antistofstripning og forbliver klart fluorescerende gennem efterfølgende mærkningscyklusser. Dette muliggør iterativ farvning af adskillige mål ved hjælp af primære antistoffer fra den samme værtsart, hvilket er —en væsentlig begrænsning i traditionel immunhistokemi. Et hvilket som helst antal direkte konjugerede primære antistoffer kan også indføres efter Aluora mærkningen er færdig.
Tilpasset optimering til forskellige applikationer
Selvom der findes generelle protokoller, kræver hver prøve optimering for optimale resultater. Vævsforberedelse og -behandlingsmetoder varierer meget og kan have stor indflydelse på farvning. Omhyggelig optimering af hele arbejdsgangen er afgørende for at opnå multipleksede data af højeste kvalitet fra dyrebare prøver. Aluora rumlig forstærkning giver et alsidigt værktøj til at håndtere forskellige rumlige proteomiske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spatial Rainbow Kit med forlænget glas
Målarter Mus, Kanin
Mængde 8 x 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Rumlig Proteomics, Immunhistokemi (IHC), IHC farvning og detektion, Fluorescerende farvning, Immunfluorescens (IF)
Produktlinje Aluora
Detektionsmetode Fluorescens
Prøvetype FFPE væv
Målspecificitet Mouse, Rabbit
Indhold og opbevaring
  • 4 x 200 reaktioner Aluora Kernereagenssæt (2 C °til 8 °C Tør og beskyt mod lys)
  • 2 x 200 reaktioner Goat Anti-Mouse (GAM) PolyHRP Secondary Reagent (2 °C til 8 °C og Beskyt mod lys)
  • 2 x 200 reaktioner Gede Anti-Kanin (GAR) PolyHRP sekundært reagens (2 °C til 8 °C og Beskyt mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 430 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 488 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 514 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 555 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 594 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 647 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 700 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 1 x 100 reaktioner Aluora 750 Spatial Amplification Dye (-25 °C til -5 °C Tørre og beskytte mod lys)
  • 2 x 2 mL Prolong glas antifade monteringsmiddel (opbevares ved 2 °C til 8 °C. For langtidsopbevaring skal du opbevare ved -5° til -30 °C og undgå fryse/tø-cyklusser)
  • 1 x 1 mL DAPI (1mg/ml) (2 °C til 8 °C og Beskyt mod lys)
Sættets indhold Aluora™ Farvestoffer, GAM/GAR HRP, Forlæng glas, DAPI, Kernereagenser
Tilstrækkelig til Rumlig Proteomics
Excitation/Emission 427/499, 493/518, 512/529, 553/567, 589/615, 652/670, 687/706, 757/783 nm
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.