Få mere at vide
Invitrogen™ Aluora™ Rumlig amplifikation Individuelle farvestoffer
Artikelnummer. 32214691
Skift visning
Konjugeret:
Aluora 430
Aluora 488
Aluora 514
Aluora 555
Aluora 594
Aluora 647
Aluora 700
Aluora 750
Excitation/Emission:
427/499
427/499 nm
493/518
493/518 nm
512/529
512/529 nm
553/567
553/567 nm
589/615
589/615 nm
652/670
652/670 nm
687/706
687/706 nm
757/783
757/783 nm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konjugeret Excitation/Emission
32214691 Aluora 700 687/706
30245338 Aluora 430 427/499 nm
32214687 Aluora 430 427/499
32214151 Aluora 488 493/518
30245401 Aluora 488 493/518 nm
30245147 Aluora 514 512/529 nm
32214595 Aluora 514 512/529
30245402 Aluora 555 553/567 nm
32214570 Aluora 555 553/567
30245148 Aluora 594 589/615 nm
32214335 Aluora 594 589/615
32214624 Aluora 647 652/670
30245206 Aluora 647 652/670 nm
30245084 Aluora 700 687/706 nm
32214555 Aluora 750 757/783
30245033 Aluora 750 757/783 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 32214691 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AS700HRP3PACK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Aluora rumlig amplifikation individuelle farvestoffer giver en meget følsom metode til multipleks immunhistokemisk (mIHC) analyse til brug i HRP-medieret katalyseret kovalent aflejring.
Invitrogen Aluora rumlig amplifikation individuelle farvestoffer giver en meget følsom metode til multipleks immunhistokemisk (mIHC) analyse til brug i HRP-medieret katalyseret kovalent aflejring. Disse farvestoffer muliggør op til 8-plex fluorescerende mærkning med præcision og følsomhed –10 200X større end standard IHC og 2 10–X den for andre tyramid- og CARD-teknikker.
Revolutionerende signalforstærkerteknologi
De Aluora rumlige forstærkningssæt repræsenterer et fremskridt inden for signalforstærkning for rumlig proteomik og transkriptomik. De anvender proprietære Aluora reagenser, der reagerer med peberrodsperoxidase (HRP) for at afsætte fotostabile Aluora farvestoffer på målproteiner, hvilket markant forbedrer signal-til-baggrund og hjælper med at reducere effekten af vævsautofluorescens i almindeligt afbildede bølgelængder. Denne kemi muliggør robust detektion af multiplexerede markører, selv i udfordrende vævsprøver. Aluora Kits kræver 10 – 5000 gange mindre primært antistof end standard og multiplex IHC med antistoffer alene og opnår større eller lige signalintensitet.
Aluora Rumlige forstærkningsreagenser er optimeret til brug med Prolong Glass Antifade-monteringer og 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI nukleinsyrefarvninger til multiplexanalyse.
Aluora reagenser og farvestoffer kan købes enkeltvis til brug i IHC- og ISH-arbejdsgange eller i forudkonfigurerede sæt til at opdage antistoffer mærket med mus, kanin eller biotin. Multiplex-sættene Aluora leveres som farvestof-sæt konfigureret med 3 til 8 farvestoffer eller som Aluora regnbuekittet konfigureret med 8 Aluora farvestoffer og 4X GAM og 4X GAR sekundære detektionskerne-reagenser til 100 dias i 8-plex.
Egenskaber ved Aluora rumlige forstærkningsreagenser inkluderer:
  • Signalforstærkning for øget detektionsfølsomhed
  • Omfattende rumlige analyse- og billeddannelsesmuligheder til forskningsapplikationer
  • Fluorescerende detektionssystem til multiplexing og kvantitativ analyse
  • Fleksible arbejdsgangsmuligheder, der imødekommer forskellige eksperimentelle behov
  • Polymerase HRP (PolyHRP) konjugerede sekundære antistoffer, der forstærker signalet for mål med lav forekomst
  • Stærkt krydsadsorberede sekundære antistoffer, der hjælper med at sikre målspecifik detektion og baggrundsreduktion
  • Forbedret baggrundsreduktion gennem proprietære blokerende reagenser for skarp, klar billeddannelse
Optimeret til automatiseret farvning af objektobjekter
En stor fordel ved Aluora rumlige forstærkningssæt er deres kompatibilitet med automatiske slide-farvningsmaskiner direkte ud af æsken. Dette muliggør fuldstændig mærkning af et vævspræparat med et 8-plex Aluora panel og DAPI med automatisk prøvebehandling uden at gå væk.
Reducering af baggrund for renere billeder
Aluora Rumlige forstærkningssæt inkluderer blokkere, der hjælper med at reducere endogen peroxidaseaktivitet og autofluorescens. Ved at adressere autofluorescens og baggrundsstøj er der brug for mindre primært antistof for at generere et klart specifikt signal.
Iterativ mærkning muliggør ubegrænset multiplexing
De kovalent bundne Aluora farvestoffer er resistente over for antistofstripping og forbliver klart fluorescerende gennem efterfølgende mærkningscyklusser. Dette muliggør iterativ farvning af adskillige mål ved brug af primære antistoffer fra samme værtsart, —en væsentlig begrænsning i traditionel immunhistokemi. Et vilkårligt antal direkte konjugerede primære antistoffer kan også introduceres, når Aluora mærkningen er afsluttet.
Skræddersyet optimering til forskellige anvendelser
Selvom der gives generelle protokoller, kræver hver prøve optimering for optimale resultater. Metoder til vævsforberedelse og -behandling varierer meget og kan have stor betydning for farvning. Omhyggelig optimering af hele arbejdsgangen er afgørende for at opnå den højeste kvalitet af multiplexede data fra værdifulde prøver. Aluora Rumlig forstærkning giver et alsidigt værktøj til at håndtere forskellige anvendelser inden for rumlig proteomik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Farve
Klonalitet Ingen
Målarter Ingen
Mængde 300 reaktioner
Til brug med (applikation) Rumligt Proteomics, Immunohistokemi (IHC), IHC-farvning og detektion, Fluorescerende farvning, Immunfluorescens (IF)
Produktlinje Aluora
Konjugeret Aluora 700
Detektionsmetode fluorescens
Form Lyofiliseret farvestof i skruekapslede hætteglas
Prøvetype FFPE-væv
Indhold og opbevaring 3 Aluora 700 farveflasker
•-25 °C til -5 °C
•Tør og beskyt mod lys.
Emballagemængde 3 Pk.
Tilstrækkelig til Rumlig Proteomics og transkriptomik
Synonym AS700
Excitation/Emission 687/706
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.