Få mere at vide
Invitrogen™ Aluora™ Rumlig amplifikation Individuelle farvestoffer
Artikelnummer. 30245402
Skift visning
Konjugeret:
Aluora 430
Aluora 488
Aluora 514
Aluora 555
Aluora 594
Aluora 647
Aluora 700
Aluora 750
Excitation/Emission:
427/499 nm
493/518 nm
512/529 nm
553/567 nm
589/615 nm
652/670 nm
687/706 nm
757/783 nm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konjugeret Excitation/Emission
30245402 Aluora 555 553/567 nm
30245338 Aluora 430 427/499 nm
30245401 Aluora 488 493/518 nm
30245147 Aluora 514 512/529 nm
30245148 Aluora 594 589/615 nm
30245206 Aluora 647 652/670 nm
30245084 Aluora 700 687/706 nm
30245033 Aluora 750 757/783 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30245402 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AS555HRP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Aluora rumlig amplifikation individuelle farvestoffer giver en meget følsom metode til multipleks immunhistokemisk (mIHC) analyse til brug i HRP-medieret katalyseret kovalent aflejring.
Invitrogen Aluora rumlig amplifikation individuelle farvestoffer giver en meget følsom metode til multipleks immunhistokemisk (mIHC) analyse til brug i HRP-medieret katalyseret kovalent aflejring. Disse farvestoffer muliggør op til 8-plex fluorescerende mærkning med præcision og følsomhed –10 200X større end standard IHC og 2 10–X den for andre tyramid- og CARD-teknikker.
Revolutionerende signalforstærkningsteknologi
De Aluora rumlige amplifikationssæt repræsenterer et gennembrud inden for signalforstærkning til rumlig proteomik. De beskæftiger proprietære Aluora reagenser, der reagerer med peberrodsperoxidase (HRP) for at aflejre fotostabilt Aluora farvestoffer på målproteiner, hvilket væsentligt forbedrer signal-til-baggrund-forholdet. Denne teknologi muliggør robust multiplekset proteindetektion selv i udfordrende vævsprøver. Aluora kits kræver 10 –5000X mindre primært antistof end standard IHC for at opnå tilsvarende signalintensitet.
Aluora rumlige amplifikationsreagenser er optimeret til brug med Prolong Glass Antifade monteringsmidler og 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI-nukleinsyrefarvninger til multipleksanalyse.
Aluora reagenser og farvestoffer kan købes individuelt eller i prækonfigurerede sæt til at påvise muse-, kanin- eller biotinmærkede antistoffer. Rainbow-sættet er konfigureret med alle Aluora farver med 4X GAM og 4X GAR sekundære detektionskernereagenser til 100 objektglas i 8-plex.
Funktioner af Aluora rumlige amplifikationsreagenser inkluderer:
  • Signalforstærkning for øget detektionsfølsomhed
  • Omfattende rumlige analyse- og billeddannelsesmuligheder til forskning
  • Fluorescerende detektionssystem til multipleksing og kvantitativ analyse
  • Fleksible arbejdsgange, der imødekommer forskellige eksperimentelle behov
  • Polymerase HRP (PolyHRP) konjugerede sekundære antistoffer, der booster signalet for lav-abundance-mål
  • Højt krydsadsorberede sekundære antistoffer, der hjælper med at sikre målspecifik påvisning og baggrundsreduktion
  • Forbedret baggrundsreduktion gennem proprietære blokeringsreagenser til sprød, klar billeddannelse
Optimeret til automatisk lysfarvning
En stor fordel ved Aluora rumlige forstærkningssæt er deres kompatibilitet med automatiske slide-farvere lige ud af æsken. Dette muliggør fuldstændig mærkning af et vævsglas med en 8-plex Aluora panel på kun 12 16 –timer.
Fjerner baggrund for renere billeder
Aluora rumlige amplifikationssæt inkluderer blokkere, der hjælper med at reducere endogen peroxidaseaktivitet og autofluorescens. Ved at minimere baggrundsstøj er der behov for mindre primært antistof for at generere et stærkt specifikt signal.
Iterativ mærkning muliggør ubegrænset multipleksing
De kovalent bundne Aluora farvestoffer er modstandsdygtige over for antistofstripning og forbliver klart fluorescerende gennem efterfølgende mærkningscyklusser. Dette muliggør iterativ farvning af adskillige mål ved hjælp af primære antistoffer fra den samme værtsart, hvilket er —en væsentlig begrænsning i traditionel immunhistokemi. Et hvilket som helst antal direkte konjugerede primære antistoffer kan også indføres efter Aluora mærkningen er færdig.
Tilpasset optimering til forskellige applikationer
Selvom der findes generelle protokoller, kræver hver prøve optimering for optimale resultater. Vævsforberedelse og -behandlingsmetoder varierer meget og kan have stor indflydelse på farvning. Omhyggelig optimering af hele arbejdsgangen er afgørende for at opnå multipleksede data af højeste kvalitet fra dyrebare prøver. Aluora rumlig forstærkning giver et alsidigt værktøj til at håndtere forskellige rumlige proteomiske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spatial Amplification Dye
Mængde 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Rumlig Proteomics, Immunhistokemi (IHC), IHC farvning og detektion, Fluorescerende farvning, Immunfluorescens (IF)
Produktlinje Aluora
Konjugeret Aluora 555
Detektionsmetode Fluorescens
Prøvetype FFPE væv
Tilstrækkelig til Rumlig Proteomics
Excitation/Emission 553/567 nm
Må kun benyttes til forskning.