Få mere at vide
Invitrogen™ Aluora™ MultiSpeck Kalibreringsslide, 2 slides
Beskrivelse
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsdiasen er en spektral fluorescensstandard, der er kompatibel med alle fluorescensmikroskoper og instrumenter, og som indsamler data fra standard glasglasobjekter til optisk justering og belysningskorrektion på tværs af et bredt spektrum af excitationskilder.
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsbead sliden har en ensartet høj densitet på ~4 μm-diameter mikrosfærer, der er kompatible med et bredt udvalg af laserexcitationskilder (350 nm til 810 nm), LED-excitationskilder (375 nm til 730 nm) og standard fluorescerende lamper. Perlerne udsender fluorescens fra 385 nm til 860 nm, hvilket gør dem ideelle til optisk justering og belysningskorrektionsopgaver.
Funktioner og fordele
- Bygget til kalibrering og justering—kompatibel med UV, violet, blå, gul, grøn, rød, dyb rød, fjern rød og NIR laserexcitationskilder samt standard fluorescerende excitationslamper
- Det brede spektrale emissionsområde—udsender fluorescens fra 385 nm til 860 nm, hvilket dækker standard og lange stokes-forskudte fluoroforer
- Højdensitets mikrosfærer—glasslide belagt med et ensartet lag af ~4 μm diameter mikrosfærer i en klar 13 mm cirkel
Alsidige anvendelser
- Spektrale responser fra forskellige filtre og linser Den—proprietære fluoroforblanding i mikrosfærerne efterligner spektrale egenskaber af en bred vifte af farvestoffer, hvilket muliggør fluorescensmåling fra næsten enhver kombination af excitations- og emissionsfiltre
- Belysningskorrektion—muliggør objektiv belysningskorrektion for jævnhed i fluorescenssignalet i hele det synlige felt
- Billedregistrering—identificerer forskelle i x-y billedregistrering ved brug af flere filtre, hvilket muliggør optisk justeringskompensation for filtervariationer
- Multibåndsfiltre—De multispektrale mikrosfærer udsender flere farver, som kan observeres gennem multibåndsfiltre og giver unikke farvekombinationer til omfattende spektralanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikroskop billedintensitetskalibreringssæt |
| Produktlinje | MultiSpeck |
| Kalibreringstype | Fluorescerende mikrosfære-slide |
| Til brug med (applikation) | Optisk justering og belysningskorrektion |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescerende mikroskop, diasscanner og rumligt instrument |
| Farve | Fuldspektrum |
| Detektionsmetode | Fluorescerende mikroskopi |
| Format | Glasrutsjebane |
| Etiket eller farvestof | Fuldspektrum |
| Diameter (metrisk) | 4μ m |
| Vedi altri risultati |
Må kun benyttes til forskning.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.