Få mere at vide
Invitrogen™ Aluora™ FluoCells™ Nyreforberedt slidesæt
Artikelnummer. 31781108
Skift visning
Mængde:
12 slide-sæt
Artikelnummer. Mængde
31781108 12 slide-sæt
1 options
Artikelnummer. 31781108 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AS901KIT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Dette 12-dias-sæt bruger rottenjeres aksialbillede og er designet til spektral afblanding af Aluora™ farvestoffer på glasklare spektrale billedinstrumenter. Det indeholder Aluora™ 9-plex Rainbow-glasset, 9 enkeltfarvede kontroller, en ufarvet vævskontrol og et H &E brightfield-objekt.
Nyre-slidesættet Aluora™ FluoCells™ er en monteret FFPE musin nyrekontrol til spektral billeddannelse. Slides er farvet med kovalente Aluora farvestoffer plus DAPI og monteret i ProLong™ glas for at bevare signalet. Sættet indeholder otte IHC-mål plus DAPI til opsætning, kalibrering, undervisning og kvalitetskontrol, med praktisk farvning for at vise realistisk kanaladskillelse og baggrund. Sættene inkluderer enkeltfarvede kontroller, en ufarvet kontrol, en 9-farvet regnbueslide, en H &E slide og en Aluora MultiSpeck™ beadslides til justering og belysningstjek, også tilgængelige som enkeltkomponenter.
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsdiasen er en spektral fluorescensstandard, der er kompatibel med fluorescensmikroskoper og instrumenter, og som indsamler data fra standard glasglasobjekter til optisk justering og belysningskorrektion på tværs af en bred vifte af excitationskilder.
Udstyrsmulighederne er:
AS900 Aluora™ QC-sættet inkluderer 9 enkeltfarvede kontrolslides, 1 ufarvet kontrolslide, 1 regnbuemultiplexslide, 1 H &E-slide, plus 2 Aluora™ MultiSpeck™ spektralkalibreringsbead-slides; bead-densitet understøtter XY optisk justering af objektiver og belysningskorrektion inden for objektivet.
AS901KIT Aluora™ FluoCells™ nyreforberedt slidesæt inkluderer 9 enkeltfarvede kontrolslides, 1 ufarvet kontrolslide, 1 regnbueslides og 1 H &E-slide (kun vævsformat).
Enkeltkomponentmulighederne er:
AS903MPS Aluora™ regnbueforberedt FluoCells™ rutsjebane (kun regnbue-multiplex-rutsjebane).
F36950 H &E Prepared Slide – musenyre (kun H &E FluoCells™ slide).
AS902MCS Aluora™ MultiSpeck™ spektralkalibrerings-perleslide (kun perleslide).
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsbead sliden har en ensartet høj densitet på ~4 μm-diameter mikrosfærer, der er kompatible med et bredt udvalg af laserexcitationskilder (350 nm til 810 nm), LED-excitationskilder (375 nm til 730 nm) og standard fluorescerende lamper. Perlerne udsender fluorescens fra 385 nm til 860 nm, hvilket gør dem ideelle til optisk justering og belysningskorrektionsopgaver.
Funktioner og fordele
  • Eksperimentel designassistance—Familie af fuldt monterede FFPE musenyrekontroldiaser til spektrale billeddannelsesinstrumenter, der understøtter mikroskopopsætning, kalibrering, undervisning og løbende kvalitetskontrol.
  • Instrument- og softwareoptimering—Fluorescerende vævsdias farves med kovalente Aluora™ farvestoffer plus DAPI og monteres i ProLong™ en glasmonteret antifade-montering for at hjælpe med at matche brydningsindekset og opretholde fluorescenssignalet.
  • Dataanalysetræning—Multiplex regnbueformat kombinerer otte IHC-mål plus DAPI (9 farver i alt) i én sektion for et end-to-end spektralt unmixing-eksempel og billedanalyse.
  • Bygget til kalibrering og justering—Kompatibel med UV-, violet, blå-, gul-, grøn-, rød-, dyb-rød, fjern-rød og NIR-laserexcitationskilder samt standard fluorescerende excitationslamper.
  • Bredt spektralt emissionsområde—udsender fluorescens fra 385 nm til 860 nm, hvilket dækker standard og lange stokes-forskudte fluoroforer.
  • Højdensitetsmikrosfærer—Glasglas belagt med et ensartet lag af ~4 μm diameter mikrosfærer i en klar 13 mm cirkel.
Alsidige anvendelser
  • Workflow-træning og QC—De Aluora mærkede vævsslides understøtter både eksperimentelle kvalitetskontroller og brugertræning i billedoptagelse, spektral unmixing og dataanalyse.
  • Spektrale responser fra forskellige filtre og linser Den—proprietære fluoroforblanding i mikrosfærerne efterligner spektrale egenskaber fra en bred vifte af farvestoffer, hvilket muliggør fluorescensmåling fra næsten enhver kombination af excitations- og emissionsfiltre.
  • Belysningskorrektion—Hjælper med objektiv belysningskorrektion for jævnhed i fluorescenssignalet i hele det synlige felt.
  • Billedregistrering—Identificerer x-y billedregistreringsforskelle ved brug af flere filtre, hvilket muliggør optisk justeringskompensation for filtervariationer.
  • Multibåndsfiltre—De multispektrale mikrosfærer udsender flere farver, som kan observeres gennem multibåndsfiltre, hvilket hjælper med forskellige farvekombinationer for omfattende spektralanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fluorescensmikroskop Testdias
Produktlinje Invitrogen
Kalibreringstype Fluorescerende spektrale farvekontroller
Til brug med (applikation) Rumlig proteombilleddannelse
Til brug med (udstyr) Spektrale fluorescerende mikroskoper, fluorescerende mikroskoper
Farve 9 farver, UV til nær-IR
Detektionsmetode fluorescens
Format Standard mikroskopglas
Etiket eller farvestof Aluora Farvestoffer, DAPI, H &E
Indhold og opbevaring 9 Aluora enkeltfarvede kontrolslides, 1 uplettet kontrolslide, 1 Aluora regnbuemultiplexslide, 1 H E-slide, 1 H &E-slide
Mængde 12 slide-sæt
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.