Få mere at vide
Aluminiumtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, annealed, Puratronic™, 99,9998% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum wire |
| Navn note | 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, glødet, temper: blød |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈8,4 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9998% |
| Grad | Puratronic |